Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 566,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
566,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, Yellow to dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
C[C@]12[C@]([H])([C@]3([C@@]([H])([C@]4(C)C(C[C@@H](O)CC4)=CC3)CC2)[H])CC[C@@]1([C@@H](CNC(C5=NON=C56)=CC=C6[N+]([O-])=O)C)[H]
InChI
1S/C28H38N4O4/c1-16(15-29-23-8-9-24(32(34)35)26-25(23)30-36-31-26)20-6-7-21-19-5-4-17-14-18(33)10-12-27(17,2)22(19)11-13-28(20,21)3/h4,8-9,16,18-22,29,33H,5-7,10-15H2,1-3H3/t16-,18+,19+,20-,21+,22+,27+,28-/m1/s1
InChI key
DLWLXTLRGQWGPC-XIWKFBMMSA-N
Biochem/physiol Actions
22-NBD Cholesterol (22-NBD-Cho), a fluorescence-labeled cholesterol, is a lipid microenvironment-sensitive dye and localizes in the membrane’s interior. 22-NBD Cholesterol has proven useful for real-time imaging of HDL-mediated cholesterol uptake, efflux, and intracellular trafficking in living cells. 22-NBD-cholesterol′s fluorescence intensity is reported to enhance in response to phase changes of membrane lipids from rafts to non-raft fractions, and orient opposite to cholesterol in lipid bilayers. 22-NBD-Chol serves as a fluorescent substrate for cholesterol-converting oxidoreductases. λ ex/em ~ 470-490/500-600 nm (the fluorescence intensity and emission maximum depend on the medium’s polarity).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description Avanti Research™ - A Croda Brand 810250C | description Avanti Research™ - A Croda Brand |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) |
| form powder | form powder | form liquid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color , Yellow to dark orange | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 22-NBD Cholesterol
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?