Przejdź do
SML3836
Delamanid
≥98% (HPLC), mycolic acid biosynthesis inhibitor, powder
Synonim(y):
(2R)-2,3-Dihydro-2-methyl-6-nitro-2-{4-[4-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]-1-piperidinyl]phenoxy]methyl]-imidazo[2,1-b]oxazole, (R)-2-Methyl-6-nitro-2-{4-[4-(4-trifluoromethoxyphenoxy)piperidin-1-yl]phenoxymethyl}-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]oxazole, Deltyba, OPC 67683, OPC-67683, OPC67683
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
446,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H25F3N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
534.48
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Delamanid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -8 to -12°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)OC2CCN(CC2)c3ccc(cc3)OC[C@@]4(Oc5[n](cc(n5)[N+](=O)[O-])C4)C
InChI
1S/C25H25F3N4O6/c1-24(15-31-14-22(32(33)34)29-23(31)38-24)16-35-18-4-2-17(3-5-18)30-12-10-20(11-13-30)36-19-6-8-21(9-7-19)37-25(26,27)28/h2-9,14,20H,10-13,15-16H2,1H3/t24-/m1/s1
InChI key
XDAOLTSRNUSPPH-XMMPIXPASA-N
Biochem/physiol Actions
Delamanid (OPC-67683) is an orally active mycolic acid biosynthesis inhibitor that is effective against both drug-susceptible and drug-resistant strains of M. tuberculosis H37Rv in vitro (MIC = 6 ng/mL) and exhibits significant in vivo efficacy with ~15-fold higher potency than rifampicin (RFP) in mice infected with M. tuberculosis Kurono (fold of lung CFU reduction post 28 days = 41.5 with 5 mg RFP/kg or 0.313 mg delamanid/kg daily orally dosage, 11,000-fold reduction with 0.625 mg delamanid/kg daily orally dosage).
Orally active mycolic acid biosynthesis inhibitor that is effective against drug-resistant strains of M. tuberculosis and is superior to rifampicin in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SBR00079
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Delamanid
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)