Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 172,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N5·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.72
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[Cl-].N\C(=N/CCc1ccccc1)\N=C(N)N.[H+]
InChI
1S/C10H15N5.ClH/c11-9(12)15-10(13)14-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H6,11,12,13,14,15);1H
InChI key
YSUCWSWKRIOILX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available biguanide hypoglycemic drug
Phenformin is an orally available biguanide hypoglycemic drug. Phenformin can cause lactic acidosis thus it was withdrawn from most markets. Phenformin exhibits potent anticancer activity associated with AMPK activation and suppression of mTOR phosphorylation.
Disclaimer
Hygroscopic
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description analytical standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenformin hydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?