Przejdź do
SML3865
BAY-805
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
BAY 805, BAY805, N-[(1R)-1-[[5-[(4-Cyanophenyl)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-carbamoyl]-3-methyl-butyl]-1-(trifluoromethyl)-cyclohexanecarboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
566,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H28F3N5O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
507.57
NACRES:
NA.77
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
566,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Potent and selective dual USP21 deubiquitinase (DUB) inhibitor with anti-cancer efficacy.
BAY-805 is a higly potent and selective USP21 deubiquitinase (DUBs) inhibitor (IC50 (Emax) = 6 nM (95%) by HTRF assay, 2 nM (87%) by Ub-Rh110 assay; Kd = 2.2 nM by SPR-based competition assay; 50/53% inhibition of USP10/USP22 at 10 µM, <31% inhibition against other DUBs) that effectively upregulates cellular NF-κB activation (7-fold increase at 10 µM 20h post BAY-805 treatment by HEK293T-based reporter assay) with good target engagement (EC50 = 17 nM by USP21 HiBiT CESTA assay).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2670SML2604SML1774
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)