Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 601,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C74H85BrF2N9O14PS
Masa cząsteczkowa:
1505.46
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film)
601,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
VHL E3 ligase-dependent, highly potent and selective dual degrader of cellular PTP1B and TC-PTP (TCPTP) with anti-tumor efficacy in vivo.
DU-14 is a VHL E3 ligase-dependent, highly potent and selective dual degrader of PTP1B and TC-PTP (PTP1B/TCPTP DC50 post 16h treatment from 4.3/4.4 nM to 67.4/62.5 nM among 10 cell lines; 95% PTP1B & 92% TC-PTP degradation in HEK293 cells post 16h at 200 nM) with 88/162/302/342-fold selectivity over PTP-Meg2/FAP1/CD45/SHP2 and >400-fold over 8 other PTPs. DU-14 promotes CD8+ T-cell activation (48h 1 nM treatment prior to stimulation by α-CD3/α-CD28; murine CD8+ T-cells) and increases IFN-γ signaling (16h 25-500 nM treatment prior to IFN-γ stimulation; MC38 & U2OS cells). DU-14 blocks MC38 tumor growth in a syngeneic mouse model in vivo (25 or 50 mg/kg i.p.).
DU-14 is a VHL E3 ligase-dependent, highly potent and selective dual degrader of PTP1B and TC-PTP (PTP1B/TCPTP DC50 post 16h treatment from 4.3/4.4 nM to 67.4/62.5 nM among 10 cell lines; 95% PTP1B & 92% TC-PTP degradation in HEK293 cells post 16h at 200 nM) with 88/162/302/342-fold selectivity over PTP-Meg2/FAP1/CD45/SHP2 and >400-fold over 8 other PTPs. DU-14 promotes CD8+ T-cell activation (48h 1 nM treatment prior to stimulation by α-CD3/α-CD28; murine CD8+ T-cells) and increases IFN-γ signaling (16h 25-500 nM treatment prior to IFN-γ stimulation; MC38 & U2OS cells). DU-14 blocks MC38 tumor growth in a syngeneic mouse model in vivo (25 or 50 mg/kg i.p.).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description PTP1B Inhibitor, CAS 765317-72-4, is a cell-permeable, selective, reversible and non-competitive allosteric inhibitor of PTP1B (IC50 = 4 µM and 8 µM for PTP1B403 and PTP1B298, respectively). | description InSolution, ≥97% | description - |
| form (Powder or Lyophilized powder or film) | form solid | form liquid | form - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| color white to off-white | color white | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?