Przejdź do
SML3891
Letermovir
≥98% (HPLC), human cytomegalovirus DNA terminase complex inhibitor, powder
Synonim(y):
(4S)-2-{8-Fluoro-2-[4-(3-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3,4-dihydroquinazolin-4-yl}acetic acid, AIC 246, AIC-246, AIC246
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
777,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H28F4N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
572.55
UNSPSC Code:
41106609
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
777,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Letermovir, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)OC)N2[C@H](c3c(c(ccc3)F)N=C2N4CCN(CC4)c5cc(ccc5)OC)CC(=O)O
InChI
1S/C29H28F4N4O4/c1-40-20-6-3-5-19(16-20)35-11-13-36(14-12-35)28-34-27-21(7-4-8-22(27)30)23(17-26(38)39)37(28)24-15-18(29(31,32)33)9-10-25(24)41-2/h3-10,15-16,23H,11-14,17H2,1-2H3,(H,38,39)/t23-/m0/s1
InChI key
FWYSMLBETOMXAG-QHCPKHFHSA-N
Biochem/physiol Actions
Letermovir (AIC246) is an orally active, potent and selective human cytomegalovirus (HCMV) DNA terminase complex inhibitor that blocks HCMV replication (EC50 = 0.9-3.1 nM among 17 clinial HCMV isolates; EC50 = 1.6-3.9 nM against 6 AD169-derived drug-resistant variants) by interfering with viral DNA cleavage/packaging. Letermovir exhibits little potency toward MCMV (Smith), RCMV (Maastricht), VZV (Oka), HSV-1 (166v VP22-GFP), HSV-2 (01-6332), HHV-6 (typeA-GS) or EBV (B95-8) (MCMV EC50 = 4.5 µM, all other EC50 >10 µM).
Orally active, potent and selective human cytomegalovirus DNA terminase complex inhibitor that interfers with HCMV DNA cleavage and packaging.
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Liver,Blood,spleen
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)