Przejdź do
SML3904
FerroLOXIN-1
≥96% (HPLC)
Synonim(y):
N-(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl)-1-(3-fluorophenyl)-4-phenyl-1H-imidazol-2-amine, N-[[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-1-(3-fluorophenyl)-4-phenyl-1H-imidazol-2-amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
546,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H16F5N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
429.39
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
powder
546,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
shipped in
wet ice
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
15LOX/PEBP1 catalytic complex inhibitor that prevents cell death by ferroptosis, but not necroptosis, pyroptosis, or apoptosis.
FerroLOXIN-1 is a ferroptosis inhibitor that selectively targets the 15LOX/PEBP1 catalytic complex without affecting the biosynthesis of pro-/anti-inflammatory lipid mediators. FerroLOXIN-1 prevents 0.5 μM GPX4 inhibitor RSL3-induced ferroptosis in HBE cell cultures (IC50 = 84 nM post 20h RSL3 treatment) and rescues mice from total body irradiation (TBI)-induced death in vivo (Cpd administered via 25 mg/kg ip. 20h post 9.25Gy irradiation; survival on day 27 = 75% vs. 0% on day 19 of untreated control). FerroLOXIN-1 does not exert its efficacy via radical scavenging or iron-chelating activity, nor does it prevent cell death by necroptosis, pyroptosis, or apoptosis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3905SML0583SML2350
description
≥96% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
, faint purple to brown
color
yellow to brown
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)