Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 566,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H16BrF4N3 ·CF3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
604.31
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
566,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
15LOX/PEBP1 catalytic complex inhibitor that prevents cell death by ferroptosis, but not necroptosis, pyroptosis, or apoptosis.
FerroLOXIN-2 is a ferroptosis inhibitor that selectively targets the 15LOX/PEBP1 catalytic complex without affecting the biosynthesis of pro-/anti-inflammatory lipid mediators. FerroLOXIN-2 prevents 0.5 μM GPX4 inhibitor RSL3-induced ferroptosis in HBE cell cultures (IC50 = 97 nM post 20h RSL3 treatment) and rescues mice from total body irradiation (TBI)-induced death in vivo (Cpd administered via 25 mg/kg ip. 20h post 9.25Gy irradiation; survival on day 30 = 80% vs. 0% on day 19 of untreated control). FerroLOXIN-2 does not exert its efficacy via radical scavenging or iron-chelating activity, nor does it prevent cell death by necroptosis, pyroptosis, or apoptosis.
Disclaimer
Hygroscopic
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥96% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition desiccated |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?