Przejdź do
SML3906
CNS-11
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-Oxo-N-(2,4,6-trimethylphenyl)indeno[1,2,3-de]phthalazine-2(3H)-acetamid, N-mesityl-2-(3-oxoindeno[1,2,3-de]phthalazin-2(3H)-yl)acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
623,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H21N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
623,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=C(C(C3=C4C=CC=C3)=NN1CC(NC5=C(C)C=C(C)C=C5C)=O)C4=CC=C2
InChI key
MVMNMAWCMNMLEC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Brain tissue penetrant alpha-synuclein ligand that potently disaggregate alpha-synuclein fibrils in vitro and in vivo models.
CNS-11 is brain tissue penetrant alpha-synuclein ligand that potently disaggregate alpha-synuclein fibrils in vitro and in vivo models. CNS-11 inhibits intracellular seeding of a-synuclein fibrils in biosensor cells—HEK293T cells. C-11 reduces number of a-synuclein aggregates in C. elegans model.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML390717264
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
analytical standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)