Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 434,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.30
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Hydroxyisoflavan isolated from Cuban and Brazilian red propolis that exhibits potent anti-inflammatory, anti-viral, and antiparasitic activities.
(+)-Vestitol is a hydroxyisoflavan isolated from Cuban and Brazilian red propolis, licorice root and other sources that exhibits potent anti-inflammatory, anti-viral, and antiparasitic activities. Apparently Vestitol inhibits release of the chemokines CXCL1/KC and CXCL2/MIP-2 from macrophages. Vestitol strongly inhibits Chikungunya virus infection. Vestitol exhibits anti-trypanosomal activity against T. brucei and T. congolense (EC50 3.86 and 4.36 µg/ml).
(+)-Vestitol is a hydroxyisoflavan isolated from Cuban and Brazilian red propolis, licorice root and other sources that exhibits potent anti-inflammatory, anti-viral, and antiparasitic activities. Apparently Vestitol inhibits release of the chemokines CXCL1/KC and CXCL2/MIP-2 from macrophages. Vestitol strongly inhibits Chikungunya virus infection. Vestitol exhibits anti-trypanosomal activity against T. brucei and T. congolense (EC50 3.86 and 4.36 µg/ml).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description solid |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility ethanol: soluble, DMSO: soluble |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?