Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C70H98N20O21 · xC2H4O2
Masa cząsteczkowa:
1555.65 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film)
Storage condition:
desiccated
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
storage condition
desiccated
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Programmed death-1 (PD-1) and programmed death-ligand 1 (PD-L1) interaction antagonist/blocker with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
DPPA-1 is a programmed cell death protein 1 (PD-1) and PD-1 ligand (PD-L1) interaction antagonist/blocker that targets PD-L1 via direct affinity binding (KD = 0.51 μM). DPPA-1 effectively blocks soluble Fc-labeled human PD-L1 from binding cell surface PD-1 in vitro and shows anti-tumor efficacy among CT26 tumor-bearing mice in vivo (2 mg/kg via daily i.p.).
DPPA-1 is a programmed cell death protein 1 (PD-1) and PD-1 ligand (PD-L1) interaction antagonist/blocker that targets PD-L1 via direct affinity binding (KD = 0.51 μM). DPPA-1 effectively blocks soluble Fc-labeled human PD-L1 from binding cell surface PD-1 in vitro and shows anti-tumor efficacy among CT26 tumor-bearing mice in vivo (2 mg/kg via daily i.p.).
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥97% (HPLC), synthetic | description ≥95% (HPLC) |
| form (Powder or Lyophilized powder or film) | form solid | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| color white to off-white | color - | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?