Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 522,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥98% (HPLC)
Solubility:
DMSO: 2 mg/mL, clear
Color:
white to beige
522,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N2(CCN(CC2)C(=O)c3c(nccc3)NCCC(C)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C22H30N4O/c1-18(2)10-12-24-21-20(9-6-11-23-21)22(27)26-15-13-25(14-16-26)17-19-7-4-3-5-8-19/h3-9,11,18H,10,12-17H2,1-2H3,(H,23,24)
InChI key
DYTOQURYRYYNOR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available neurogenic drug that ameliorates impaired memory function in Zucker diabetic fatty rats; exhibits long-acting antidepressant, procognitive, synaptoplastic, and neurotrophic activities.
NSI-189 is an orally available neurogenic drug with pleiotropic properties that ameliorates impaired memory function and plasticity in Zucker diabetic fatty rat model of type 2 diabetes through enhanced expression of mitochondrial complexes I, III, IV, and V. NSI-189 exhibits long-acting antidepressant, procognitive, synaptoplastic, and neurotrophic activities in patients with major depressive disorder.
NSI-189 is an orally available neurogenic drug with pleiotropic properties that ameliorates impaired memory function and plasticity in Zucker diabetic fatty rat model of type 2 diabetes through enhanced expression of mitochondrial complexes I, III, IV, and V. NSI-189 exhibits long-acting antidepressant, procognitive, synaptoplastic, and neurotrophic activities in patients with major depressive disorder.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder, Mitotic inhibitor |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige |
| form powder | form powder | form powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?