Przejdź do
SML3986
JP3001
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
JP 3001, JP-3001, JP 3000 inactive control, JP-3000 inactive control, JP3000 inactive control, JP 3000 negative control, JP-3000 negative control, JP3000 negative control, trans-2-(5-(3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl)-4-phenyloxazol-2-yl)cyclopropyl)methanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
780,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H15F6NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
427.34
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352203
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](C1)[C@@H]1C(O2)=NC(C3=CC=CC=C3)=C2C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4
Biochem/physiol Actions
Inactive analog of and the recommended negative control for the potent and selective retinoid X receptors (RXRs) agonist JP3000.
JP3001 is an inactive analog of and the recommended negative control (RXRα/β/γ EC50 >10 µM) for the potent and selective retinoid X receptors (RXRs) agonist JP3000.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3985SML3042SAB1400094
JP3001 ≥98% (HPLC)
SML3986
JP3001
JP3000 ≥98% (HPLC)
SML3985
JP3000
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
clone 1B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)