Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 285,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25ClN2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.96
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
S1c2c(cc(cc2)Cl)\C(=C/CCN4CCN(CC4)CCO)\c3c1cccc3
InChI key
WFPIAZLQTJBIFN-DVZOWYKESA-N
Biochem/physiol Actions
Oral and potent antagonist of D1/D2 dopamine receptors, α1-adrenergic receptors and 5-HT2 receptors.
Zuclopenthixol, a typical antipsychotic, is an oral and potent antagonist of D1/D2 dopamine receptors, α1-adrenergic receptors and 5-HT2 receptors. Zuclopenthixol is approved in some countries for treatment of schizophrenia and other psychoses. Zuclopenthixol is a cis isomer of neuroleptic clopenthixol.
Zuclopenthixol, a typical antipsychotic, is an oral and potent antagonist of D1/D2 dopamine receptors, α1-adrenergic receptors and 5-HT2 receptors. Zuclopenthixol is approved in some countries for treatment of schizophrenia and other psychoses. Zuclopenthixol is a cis isomer of neuroleptic clopenthixol.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form powder | form oil | form solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color , Colorless to light brown | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?