Przejdź do
SML4059
Elagolix sodium
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-4-{2-[5-(2-Fluoro-3-methoxyphenyl)-3-(2-fluoro-6-[trifluoromethyl]benzyl)-4-methyl-2,6-dioxo-3,6-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl]-1-phenylethylamino}butyric acid sodium salt, Elagolix sodium salt, NBI 56418, NBI-56418, NBI56418
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
346,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H29F5N3O5·Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
653.57
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
346,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC1=C(C2=C(C(OC)=CC=C2)F)C(N(C(N1CC3=C(C=CC=C3F)C(F)(F)F)=O)C[C@@H](C4=CC=CC=C4)NCCCC(O[Na])=O)=O
Biochem/physiol Actions
Orally active human gonadotropin releasing hormone (GnRH)/luteinizing hormone releasing hormone (LHRH) receptor (GnRHR, LHRHR) antagonist.
Elagolix is an orally active, potent, high-affinity human gonadotropin-releasing hormone (GnRH)/luteinizing hormone-releasing hormone (LH-RH) receptor (GnRHR, LHRHR) antagonist (Ki = 0.9 nM/human, 3.3 nM/monkey, 4.4 µM/rat) that effectively blocks GnRH-induced inositol phosphate production in RBL-1 hGnRH-R transfectants (IC50 = 1.5 nM against 6 nM GnRH). Oral administration in castrated male cynomolgus macaques effectively reduces circulating LH in a reversible manner in vivo (75% reduction 8h post 30 mg/kg p.o.).
Disclaimer
Hygroscopic
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)