Przejdź do
SML4062
Sulfo-NHS-SS-Biotin
>80% Na basis (elemental analysis)
Synonim(y):
3-[[2-[[5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]ethyl]dithio]-propanoic acid 2,5-dioxo-3-sulfo-1-pyrrolidinyl ester sodium salt, 1-[3-[[2-[[5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]ethyl]dithio]-1-oxopropoxy]-2,5-dioxo-3-pyrrolidinesulfonic acid monosodium salt, Sulfo-NHS-SS-Biotin sodium, Biotin-SS-Sulfo-Osu, EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
236,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
799,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H28N4NaO9S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
607.70
NACRES:
NA.21
Assay:
>80% Na basis (elemental analysis)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>80% Na basis (elemental analysis)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C(CC1=O)S(=O)(O[Na])=O)N1OC(CCSSCCNC(CCCC[C@H]2[C@]3([H])[C@](NC(N3)=O)([H])CS2)=O)=O
Biochem/physiol Actions
Sulfo-NHS-SS-biotin facilitates targeted and reversible protein biotinylation, serving diverse experimental and analytical objectives.
Sulfo-NHS-SS-biotin, a cleavable and water-soluble trifunctional derivatization agent that cannot enter cells, is utilized for labeling primary amines. This enables subsequent purification and enrichment through streptavidin-coated beads, followed by the release of thiolated primary amides under conditions that break disulfide bonds. Sulfo-NHS-SS-biotin finds applications in protein purification, reversible labeling, identifying target proteins, quantification of cell-surface proteins and conducting affinity-based assays.
Disclaimer
Hygroscopic
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)