Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 668,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H29NaN4O9S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
556.59
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
668,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Sulfo-NHS-LC-biotin is a membrane-permeant derivatization agent utilized for covalent labeling of primary amines via amide linkage formation through its NHS ester. Sulfo-NHS-LC-biotin allows enrichment of derivatized proteins through streptavidin-coated beads or surface for downstream applications, such as target proteins identification and quantification.
Disclaimer
Hygroscopic Store with desiccant
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% | description >80% Na basis (elemental analysis) | description - |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% | assay >80% Na basis (elemental analysis) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility water: soluble |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?