Przejdź do
SML4075
Ginsenoside Rg1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3β,6α,12β)-3,12-Dihydroxydammar-24-ene-6,20-diyl bis-β-D-glucopyranoside, Ginsenoside A2, Ginsenoside g1, Panaxoside A, Panaxoside Rg1, Panaxsaponin Rg1, Rg1 ginsenoside, Sanchinoside C1, Sanchinoside Rg1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
434,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H72O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
801.01
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32120505
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Panax notoginseng (Burk.) F.H.Chen
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: soluble mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@@H]3[C@@]([C@@H]4[C@]([C@]5([C@H]([C@@H](C4)O)[C@H](CC5)[C@@](O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)(CCC=C(C)C)C)C)(C2)C)(CC[C@@H](C3(C)C)O)C
InChI key
YURJSTAIMNSZAE-HHNZYBFYSA-N
Biochem/physiol Actions
Major component of Panax ginseng that exhibits a variety of pharmacological actions including regulation of organ function regulation of adult stem cells, inhibition of autophagy and endoplasmic reticulum stress, antioxidant, anti-inflammatory, and metabolic modulation.
Ginsenoside Rg1, a key component of Panax ginseng, is a tetracyclic triterpenoid derivative that displays various pharmacological properties such as regulating organ function, regulating adult stem cells, inhibiting autophagy and endoplasmic reticulum stress to protect cardiac function, antioxidant, anti-inflammatory, and metabolic modulation. Ginsenoside Rg1 has also been found to be an effective regulator of mesenchymal stem cells and to have a positive effect on hepatic steatosis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89214PHR2200Y0002096
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
crystals
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ginsenoside Rg1
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)