Przejdź do
SML4077
Simeprevir
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2R,3aR,10Z,11aS,12aR,14aR)-N-(cyclopropylsulfonyl)-2,3,3a,4,5,6,7,8,9,11a,12,13,14,14a-tetradecahydro-2-[[7-methoxy-8-methyl-2-[4-(1-methylethyl)-2-thiazolyl]-4-quinolinyl]oxy]-5-methyl-4,14-dioxo-cyclopenta[c]cyclopropa[g][1,6]diazacyclotetradecine-12a(1H)-carboxamide, TMC 435, TMC-435, TMC435, TMC 435350, TMC-435350, TMC435350
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
342,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H47N5O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
749.94
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC(=O)[C@]32NC(=O)[C@H]4[C@@H](C[C@@H](C4)Oc5c6c(nc(c5)c7[s]cc(n7)C(C)C)c(c(cc6)OC)C)C(=O)N(CCCC\C=C/[C@@H]3C2)C)C1CC1
InChI
1S/C38H47N5O7S2/c1-21(2)30-20-51-35(40-30)29-18-32(26-13-14-31(49-5)22(3)33(26)39-29)50-24-16-27-28(17-24)36(45)43(4)15-9-7-6-8-10-23-19-38(23,41-34(27)44)37(46)42-52(47,48)25-11-12-25/h8,10,13-14,18,20-21,23-25,27-28H,6-7,9,11-12,15-17,19H2,1-5H3,(H,41,4
InChI key
JTZZSQYMACOLNN-VDWJNHBNSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent and selective hepatitis C virus (HCV) NS3 protease inhibitor.
Simeprevir (TMC435; TMC435350) is an orally active, potent and selective hepatitis C virus (HCV) NS3/4A serine protease inhibitor (Ki = 0.5/0.4 nM using genotype 1a (H77)/1b (con1b) protease domain) that effectively blocks HCV replication (EC50/EC90 = 8/24 nM post 72h treatment using Huh7-Luc HCV genotype 1b replicon reporter cell line), while exhibiting no inhibitory potency against a panel of non-HCV DNA and RNA viruses even at concentrations >10 µM.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3137
Simeprevir ≥98% (HPLC)
SML4077
Simeprevir
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)