Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 291,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H24N4S · xHBr
Masa cząsteczkowa:
400.54 (free base basis)
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
291,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Selective transient receptor potential cation channel TRPV4 blocker in cultures and in vivo.
GSK205 is a selective transient receptor potential cation channel TRPV4 blocker that prevents hyposmotic stress-, as well as TRPV4 activator 4αPDD-induced Ca2+ response (IC50 = 600 nM against 10 µM 4αPDD (EC50 = 2 µM); porcine articular chondrocytes). GSK205 upregulates the expression of thermogenic genes in 3T3-F442A adipocyte cultures (5 µM for 4 days) and in diet-induced obese (DIO) mice in vivo (10 mg/kg b.i.d. i.p.)
GSK205 is a selective transient receptor potential cation channel TRPV4 blocker that prevents hyposmotic stress-, as well as TRPV4 activator 4αPDD-induced Ca2+ response (IC50 = 600 nM against 10 µM 4αPDD (EC50 = 2 µM); porcine articular chondrocytes). GSK205 upregulates the expression of thermogenic genes in 3T3-F442A adipocyte cultures (5 µM for 4 days) and in diet-induced obese (DIO) mice in vivo (10 mg/kg b.i.d. i.p.)
Disclaimer
Hygroscopic
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description >98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description affinity isolated antibody, lyophilized powder |
| form powder | form powder | form powder | form lyophilized powder |
| assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?