Przejdź do
SML4100
Vidofludimus
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
IMU-838, 2-((3-Fluoro-3′-methoxy-[1,1′-biphenyl]-4-yl)carbamoyl)cyclopent-1-enecarboxylic acid, 2-[[(3-Fluoro-3′-methoxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)amino]carbonyl]-1-cyclopentene-1-carboxylic acid, 2-[[2-Fluoro-4-(3-methoxyphenyl)phenyl]carbamoyl]cyclopentene-1-carboxylic acid, 4SC-101, IMU 838, IMU838, SC12267
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
473,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18FNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.36
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
473,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to yellow
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)c3cc(ccc3)OC)NC(=O)C2=C(CCC2)C(=O)O
InChI
1S/C20H18FNO4/c1-26-14-5-2-4-12(10-14)13-8-9-18(17(21)11-13)22-19(23)15-6-3-7-16(15)20(24)25/h2,4-5,8-11H,3,6-7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)
InChI key
XPRDUGXOWVXZLL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor in cultures and in vivo.
Vidofludimus (4SC-101) is an orally active, potent dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor (human DHODH IC50 = 134 nM; IC50 = 13 µM against PHA-stimulated lymphocytes proliferation) that inhibits PHA-induced IL-17 secretion from human PBMCs (IC50 = 6 µM) and exhibits therapeutic efficacy in murine models of colitis (50-100 mg/kg/d via intragastric administration; chronic dextran sodium sulfate-induced and acute TNBS-induced colitis) and a rat model of renal transplantation in vivo (20 mg/kg/d p.o.).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABC138HPA010123HPA011942
Vidofludimus ≥98% (HPLC)
SML4100
Vidofludimus
description
≥98% (HPLC)
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to yellow
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)