Przejdź do
SML4107
PKM2 inhibitor compound 3k
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Compound 3K, 3-Methyl-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl)methyl piperidine-1-carbodithioate, C3K, C3k, Compound 3k, MDK 4882, MDK-4882, MDK4882, PKM2-IN-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
379,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19NO2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.48
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
379,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(CC2=C(C(=O)c3c(cccc3)C2=O)C)C(=S)N1CCCCC1
InChI
1S/C18H19NO2S2/c1-12-15(11-23-18(22)19-9-5-2-6-10-19)17(21)14-8-4-3-7-13(14)16(12)20/h3-4,7-8H,2,5-6,9-11H2,1H3
InChI key
STAFOGVMELKGRI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pyruvate kinase M2 (PKM2) inhibitor superior to shikonin.
Compound 3k (C3k) is a pyruvate kinase M2 (PKM2) inhibitor with 3-fold higher potency than shikonin (IC50 = 2.95 and 8.82 μM, respectively, by in vitro PKM2 LDH coupled assay). C3k exhibits potent cancer cell-selective antiproliferative activity in high PKM2-expressing cancer cultures (HCT116/HeLA/H1299 IC50 = 0.18/0.29/1.56 μM with C3k, 1.84/2.45/1.88 μM with shikonin) with much less cytotoxicity toward normal BEAS-2B human bronchial epithelial cells (IC50 = 18.46 μM; IC50 = 5.36 μM with shikonin).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0005315M1
description
≥98% (HPLC)
description
clone 5D2-3B3, ascites fluid
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)