Przejdź do
SML4116
Orai1 Agonist, IA65
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
4-((5-Phenyl-4-(trifluoromethyl)thiazol-2-yl)amino)benzoic acid, 4-[[5-Phenyl-4-(trifluoromethyl)-2-thiazolyl]amino]benzoic acid, IA65
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
417,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H11F3N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.34
MDL number:
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
417,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(NC2=NC(C(F)(F)F)=C(C3=CC=CC=C3)S2)C=C1)O
Biochem/physiol Actions
Selective Orai1 and SOCE (store-operated Ca2+ entry) potentiator that marginally affects Orai2 and Orai3.
Orai1 Agonist IA65 is a selective Orai1 and SOCE (store-operated Ca2+ entry) potentiator that preferentially occupies Oari1 N-terminal domain binding pocket and significantly enhances Orai1-mediated Ca2+-influx and concurrently potentiates Orai1 Ca2+-dependent inactivation (CDI) with an EC50 of 1.9 uM. IA65 mildly potentiates ORAI3-mediated ICRAC with a slight inhibition of ICRAC mediated by ORAI2. Increases Orai1 activity in VSMCs and skeletal muscle fibers in a concentration-dependent manner. IA-65 is shown to be inactive against TRPV1, TRPM8, or CaV2.2 and nontoxic up to 100 uM.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O8264SAB3500127SAB4200273
description
≥95% (HPLC)
description
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
clone 6D11A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone ORAI1-89, purified from hybridoma cell culture
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)