Przejdź do
SML4125
Ginsenoside Re
≥98%
Synonim(y):
(3β,6α,12β)-20-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3,12-dihydroxydammar-24-en-6-yl 2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranoside, Chikusetsusaponin Ivc, Ginsenoside B2, Notoginsenoside Re, NSC 308877, Panaxoside Re, Re ginsenoside, Sanchinoside Re
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
412,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H82O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
947.15
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98%
Form:
powder
412,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
C[C@]12[C@@](C[C@H]([C@@]3([H])[C@]2(CC[C@]3([H])[C@@](CCC=C(C)C)(C)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)C)O)([H])[C@@]5([C@@](C(C)([C@H](CC5)O)C)([H])[C@H](C1)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O[C@H]7[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](O7)C)O)O)O)
Biochem/physiol Actions
Active component in ginseng with anti-inflammatory, neuroprotective, antioxidant, cardioprotective, and anticancer properties.
Ginsenoside Re is an active component in ginseng that demonstrates anti-inflammatory effects by modulating pathways and cytokine production, possesses neuroprotective properties against neurodegenerative diseases, exhibits antioxidant activity by neutralizing reactive oxygen species, and shows potential in inhibiting cancer cell growth. Additionally, Ginsenoside-Re has been explored for cardioprotective effects, impacting blood pressure, lipid profiles, and vascular function.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7796003000590PHL89212
Ginsenoside Re ≥98%
SML4125
Ginsenoside Re
Ginsenoside Re primary reference standard
03000590
Ginsenoside Re
Ginsenoside Re phyproof® Reference Substance
PHL89212
Ginsenoside Re
description
≥98%
description
analytical standard
description
primary reference standard
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥98%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ginsenoside Re
WGK
WGK 3
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)