Przejdź do
SML4149
Gliocidin
≥98% (HPLC), powder, IMPDH2 Inhibitor
Synonim(y):
N-3-Pyridinyl-2-thiophenecarboxamide, SW106065
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
370,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.25
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C1=CC=CS1)NC2=CC=CN=C2
Application
Gliocidin may be used to investigate its effects on glioblastoma by inhibiting cell proliferation and regulating metabolic pathways. It may also be used to induce tumor cell death in glioblastoma by targeting the de novo purine synthesis pathway through the indirect inhibition of inosine monophosphate dehydrogenase 2 (IMPDH2).
Biochem/physiol Actions
Gliocidin is a potent and low-toxic BBB-permeable prodrug that targets glioblastoma by depleting guanylates via IMPDH2 inhibition; enhances effects with temozolomide. Gliocidin, a nanomolar-potent prodrug (IC50 ~9.17 nM under Nam-depleted conditions), inhibits IMPDH2, disrupting guanine nucleotide synthesis, which is crucial for tumor DNA and RNA production. Activated via the NAD+ salvage pathway into gliocidin-adenine dinucleotide (9-AD), it selectively depletes guanylate in tumor cells, leading to cell death. Gliocidin demonstrates effective blood-brain barrier penetration (brain/plasma ratio ~7.75) and significantly reduces glioblastoma growth in vivo at 50 mg/kg intraperitoneally, twice daily, without observed toxicity. Sensitivity to nicotinamide levels (IC50 increases to 35.7 μM with 1 mM Nam) underscores its pathway dependence. Combined with temozolomide (50 mg/kg/day), gliocidin′s efficacy improves through NMNAT1 upregulation, enhancing 9-AD formation and maintaining a strong safety profile. Gliocidin is known to modulate mTOR complex 1 (mTORC1) signaling and impact purine metabolism.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCC289WH0003615M1SCC282
Gliocidin ≥98% (HPLC), powder, IMPDH2 Inhibitor
SML4149
Gliocidin
description
≥98% (HPLC), powder, IMPDH2 Inhibitor
description
SF295 human glioblastoma cell line is a valuable model for glioblastoma research.
description
clone 1E12-B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
SF188 human glioblastoma cell line is an important cellular model for pediatric human glioblastoma.
form
powder
form
-
form
buffered aqueous solution
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)