Przejdź do
SML4151
BI-2865
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
(4S)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-4-methyl-4-[3-[4-[(1S)-1-[(2S)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]ethoxy]-2-pyrimidinyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl]- benzo[b]thiophene-3-carbonitrile, (S)-2-amino-4-methyl-4-(3-(4-((S)-1-((S)-1-methylpyrrolidin-2-yl)ethoxy)pyrimidin-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carbonitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H27N7O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
465.57
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
NC(S1)=C(C#N)C2=C1CCC[C@]2(C)C3=NC(C4=NC(O[C@@H](C)[C@]5([H])CCCN5C)=CC=N4)=NO3
Application
BI-2865 may be used for studying the Kirsten rat sarcoma virus (KRAS)signaling pathways and their role in cancer. Its selective inhibition of KRAS isused to probe the biological functions of KRAS, its mutants, and downstreamsignaling pathways to gain a deeper understanding of KRAS-related oncogenesis.
Biochem/physiol Actions
BI-2865 is a cell penetrant, selective and potent pan-KRAS inhibitor, which binds with high affinity to the inactive state of KRAS and KRAS mutants. BI-2865 blocks nucleotide exchange to prevent the activation of wild-type KRAS and a broad range of KRAS mutants. It inhibits downstream signaling and growth in cancer cells harboring mutant KRAS. It does not bind to NRAS and HRAS.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3126SAB5701364EHU126841
BI-2865 ≥98% (HPLC), powder
SML4151
BI-2865
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
targeting human GPR42
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
liquid
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)