Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 744,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H25IN4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.28
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
744,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
ICC(NCCNC(CCCCC[C@H]1NC(N[C@H]1C)=O)=O)=O
Application
Desthiobiotin-iodoacetamide may be incorporated into the design of nanomaterials for applications in biosensing and imaging due to its chemical properties. It may also be used as a probe for cysteine-reactive affinity labeling in chemoproteomics, enabling the study of protein interactions and modifications.
Biochem/physiol Actions
The desthiobiotin-iodoacetamide (DBIA) probe represents a significant advancement in cysteine-reactive affinity labeling, surpassing alkyne-iodoacetamide in enrichment efficacy and mass spectrometry compatibility. With the ability to profile over 8,000 ligandable cysteine sites within 3 hours at 0.5-1 mM concentration, DBIA offers unparalleled proteome coverage and efficiency. Its unique feature of quantitative release from avidin under mild acidic conditions in organic solvents enhances its versatility in proteomic analyses. DBIA′s applicability to live cell cultures further expands its utility, positioning it as a powerful tool for investigating cysteine reactivity and protein dynamics in physiologically relevant contexts.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder, pan-cysteine profiling tag | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form (Crystal, liquid, powder, solid, semi-solid) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to pink | color white to beige | color colorless to yellow |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?