Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 540,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H27N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Desthiobiotin-Phenol, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
A peroxidase-sensitive desthiobiotin-phenol (DBP) probe that offers more efficient recovery of DBP-labeled peptides from streptavidin beads and stronger mass spectrometry intensity of modified membrane proteins and achieves greater sensitivity for tyrosine residues detection. DBP shows a similar reactivity to the protein when it is converted to the phenoxyl radical state as biotin-phenol/biotin-tyramide (BP) in ascorbate peroxidase (APEX) proximity labeling. DBP exhibits reduced affinity to streptavidin and does not suffer from sulfur oxidation issue during the radical generation.
APEX (ascorbate peroxidase) proximity tyrosine site label, a sulfur-free Biotin-Tyramide analog that can be displaced competitively by biotin
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder, pan-cysteine profiling tag | description - | description ≥95% (HPLC), powder, amine-reactive NHS tag |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form paste | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color - | color white to beige |
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?