Przejdź do
SML4239
Phenoxodiol
≥98% (HPLC), powder, tNOX (ENOX2) inhibitor
Synonim(y):
3-(4-Hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol; 3-(4-Hydroxyphenyl)-2H-benzopyran-7-ol, Haginin E, Idronoxil, Dehydroequol, NV 06
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.25
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to pink
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Application
Phenoxodiol may be used to study immunomodulatory effects on human peripheral blood mononuclear cells in in vitro and in vivo assays.
Biochem/physiol Actions
Phenoxodiol, an isoflavene, is a broad-spectrum anti-tumor agent that causes apoptosis via both intrinsic and extrinsic pathways. It is a pan-cancer drug that targets plasma membrane electron transport (PMET). It also acts as a potent sensitizer of most standard chemotoxic agents. Phenoxodiol inhibits tumor-specific NADH oxidase tNOX (ENOX2) and DNA topoisomerase II. It blocks phosphorylation and activation of several different pro-survival signaling proteins including sphingosine kinase and Akt. It is also known to inhibit tyrosine kinases and X-linked inhibitor of apoptosis.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)