Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 316,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H31BrN2O2· C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
671.58
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
316,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
TMC207 (Bedaquiline) fumarate potently inhibits Mycobacterium tuberculosis (MIC50 ~0.03 µg/mL) by selectively targeting the c-subunit of its ATP synthase, thereby disrupting cellular energy and leading to cell death, while exhibiting minimal interaction with human ATP synthase (selectivity index >20,000). This specific salt formulation provides enhanced aqueous solubility and dissolution, contributing to favorable ADME properties, improved and more consistent oral bioavailability, and a very long terminal elimination half-life (approximately 5.5 months), ensuring sustained and predictable exposure at the site of infection.
Disclaimer
Hygroscopic Store with dessicant
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder, mycobacterial ATP synthase inhibitor | description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC), powder | description - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?