Przejdź do
SML4263
NA-014
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(4-Cyanophenyl)-N-(4-fluorophenethyl)-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25FN4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.46
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
NA-014 is a brain-penetrant piperazinyl-acetamide that functions as a highly selective positive allosteric modulator (PAM) of the excitatory amino acid transporter 2 (EAAT2), with no activity on EAAT1 and EAAT3. NA-014 effectively enhances EAAT2-mediated glutamate uptake, demonstrating an EC50 of 3.5 nM and an efficacy of 167.3% in EAAT1−3 transfected COS-7 cells, and an EC50 of 13.4 nM with 189.4% efficacy in glial cultures. NA-014 does not exhibit off-target effects on a broad panel of related receptors, including the hERG channel, displays good metabolic stability, possesses moderate water solubility, and shows favorable pharmacokinetic properties. Additionally, both enantiomers of NA-014 are active, binding at the allosteric site of human EAAT2 and demonstrating equivalent activity in functional assays designed to assess stimulation of EAAT2.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2823SML1799
NA-014 ≥98% (HPLC)
SML4263
NA-014
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)