Przejdź do
SML4290
AU-24118 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(4-(1′-(4-(3-Amino-6-(2-hydroxyphenyl)pyridazin-4-yl)phenyl)-[1,4′-bipiperidin]-4-yl)phenoxy)piperidine-2,6-dione hydrochloride, AU 24118 hydrochloride, AU24118 hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H40N6O4 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
632.75 (free base basis)
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32120505
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
light yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
AU-24118 is an orally active, potent and selective SWI/SNF ATPase degrader composed of an E3 ligase cereblon (CRBN) ligand linked to the SMARCA2/4 and PBRM1 (PB1)-selective bromodomain (BrD) inhibitor SGC-SMARCA-BRDVIII. AU-24118 induces near complete degradation of cellular SMARCA2/4 and PBRM1 (4-8h, 100 nM, 22Rv1 cells) and blocks SWI/SNF-dependent survival in cancer cultures (IC50 <100 nM post 5-day treatment; C42B, LNCaP, 22Rv1, VCaP). AU-24118 induces tumor regression in a castration-resistant prostate cancer (CRPC) VCaP xenograft model (15 mg/kg 3x/wk via p.o.) and is enhanced with concurrent AR antagonist enzalutamide treatment (10 mg/kg 5x/wk via p.o.).
Disclaimer
Hygroscopic, store with desiccant
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2923EMU059031WH0006595M6
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Smarca2
description
clone 2D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)