Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H14F3N3O2S
Masa cząsteczkowa:
429.41
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
STING degrader AK59 is a potent inhibitor of the cGAS/STING pathway (IC50 = 5.19 µM) by induction of STING interaction with ligase HERC4 (a HECT-domain E3 ligase) followed by degradation of STING. AK59 facilitates HERC4 to transfer ubiquitin directly to Lysine 150 of STING, which initiates the degradation. It is effective against wild-type STING and STING-associated vasculopathy (SAVI) mutant STING proteins in human CD14+ monocytic cells.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?