Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 258,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H21N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.33
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Application
Desthiobiotin-NHS may be used in protein modification, bioconjugation, and pull-down assays.
Biochem/physiol Actions
Desthiobiotin-NHS, an amine-reactive NHS tag, facilitates efficient and reversible protein enrichment. The desthiobiotin handle, a structural analog of biotin lacking a sulfur atom, exhibits a reduced binding affinity for avidin/streptavidin (µM KD) compared to biotin (pM KD), enabling gentle elution through competitive displacement with biotin or by weakening the interaction with mild alkali, thereby preserving protein integrity. This NHS tag readily conjugates to protein amines, enabling flexible, multi-cycle binding, washing, and elution. Note: the lower affinity of the desthiobiotin handle requires careful optimization to minimize non-specific interactions and potential loss during washes compared to biotin-streptavidin systems.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥95% (HPLC), powder, amine-reactive NHS tag | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?