Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20BrN4O12PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
579.27
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
PR-104 is an anticancer agent activated by hypoxia, a condition common in human solid tumors. It has een used for research in multiple tumor xenograft models. PR-104 is converted to the lipophilic dintrobenzamide mustards alcohol PR-104A.
Disclaimer
Hygroscopic, store with desiccant
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description Dye content 97 % |
| form powder | form - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?