Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H26ClFN3O7P
Masa cząsteczkowa:
577.93
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
MN551 is an E3 ligase suppressor of cytokine signaling 2 (SOCS2) inhibitor that blocks SOCS2 substrate binding by covalently modifying SOCS2 SH2 domain EF loop Cys111. MN551 also effectively modifies SH2 containing protein (CISH) (Cys114), but not SOCS4 (Cys350) or SOCS6 (no EF loop Cys). Preincubation of K562 lysate with MN551 (1.5h at r.t.) blocks endogenous SOCS2 from binding immobilized GHR pY595 substrate peptide (IC50 = 5.9 µM).
Disclaimer
Hygroscopic Store with desiccant
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ~80 wt. % in H218O, 95 atom % 18O |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?