Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H46ClFN3O11P
Masa cząsteczkowa:
806.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
MN714 is a cell-permeable pivaloyloxymethyl (POM) ester precursor of MN551, an E3 ligase suppressor of cytokine signaling 2 (SOCS2) inhibitor. Upon entering cells, MN714 is hydrolyzed by cellular esterases to MN551 that covalently modifies SOCS2 SH2 domain EF loop Cys111. MN551 also effectively modifies SH2 containing protein (CISH) (Cys114), but not SOCS4 (Cys350) or SOCS6 (no EF loop Cys). MN714 treatment of K562 cells (10 µM for 6h) prior to lysate preparation compeletly abrogates endogenous SOCS2 binding of immobilized GHR pY595 substrate peptide.
Disclaimer
Hygroscopic, Store with desiccant
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description - | description targeting human SOCS2 |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form liquid | form lyophilized powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?