Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22N4O2S·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.85
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
Disclaimer
Hygroscopic, Store with desiccant
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥96.5% (HPLC) | description 97% |
| form powder | form - | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥96.5% (HPLC) | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility methanol: soluble, DMSO: soluble | solubility ammonium hydroxide: soluble 10 mg/mL, DMF: soluble, alcohols: slightly soluble |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?