Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 185,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 374,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H41BrNO4·Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
591.42
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Pinaverium bromide is a calcium channel blocker used as antispasmodics medication for treatment of gastrointestinal disorders. Pinaverium bromide exhibits potent antibacterial activity against Staphylococcus aureus and E. faecalis that rapidly kills S. aureus planktonic cells. Pinaverium bromide potently inhibits growth of S. aureus CHS101 persister cells and biofilm formation.
Disclaimer
Hygroscopic Store with desiccant
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description - |
| form powder | form lyophilized solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition OK to freeze |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility water: soluble |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?