Przejdź do
SML4342
MMF prodrug-1c
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(E)-4-Oxo-pent-2-enedioic acid dimethyl ester, 1,5-Dimethyl (2E)-4-oxopent-2-enedioate; (E)-Dimethyl 4-oxopent-2-enedioate, Monomethyl fumarate Prodrug-1c, NRF2 Activator, MMF Prodrug-1c, NFE2L2 Activator MMF, Prodrug-1c
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.14
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
MMF prodrug-1c is a cell permeable activator of NRF2. A site-specific monomethyl fumarate (MMF) prodrug (1c) achieves targeted delivery of MMF through a peroxide-dependent Baeyer-Villiger oxidation mechanism, selectively activating NRF2 at sites of pathological oxidative stress. Upon oral administration, MMF prodrug-1c rapidly converts to a stable glutathione S-conjugate that circulates until encountering elevated peroxide concentrations (>1 μM H2O2 or >20 μM peroxynitrite) at disease sites, where it releases therapeutic MMF while avoiding indiscriminate NRF2 activation in healthy tissues. At an optimal dose of 350 μmol/kg/day, MMF prodrug-1c demonstrates superior efficacy to conventional MMF delivery in multiple chronic pain models, reversing peripheral neuropathy, osteoarthritis, and chemotherapy-induced neuropathic pain without inducing systemic side effects like glutathione depletion or cutaneous flushing.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1404123SAB5700720
MMF prodrug-1c ≥95% (HPLC)
SML4342
MMF prodrug-1c
description
≥95% (HPLC)
description
clone 2G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)