Przejdź do
SML4351
6PPD-Quinone
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
6-PPD-Quinone, 6PPDQ, 6-PPDQ, 6PPD-Q
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
pink to dark red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
6PPD-quinone (6PPDQ), a highly toxic tire antioxidant 6PPD derivative, bioaccumulates in lipid-rich tissues. 6PPD-Q primarily disrupts vascular permeability (potentially the blood-brain barrier) and induces mitochondrial dysfunction, causing oxidative stress. Molecularly, 6-PPDQ targets cannabinoid receptors (notably high-affinity CNR2), affects neuronal glycolysis, TCA intermediates, and promotes α-synuclein aggregation in vitro. Cellular/biological outcomes include dose-dependent mammalian multi-organ toxicity (hepatic, enteric, pulmonary, neuro-, reproductive [PCOS-linked], cardiac). In vivo, its extreme relevance is evident in potent salmonid lethality (e.g., Coho salmon LC50: 0.041 µg/L).
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)