Przejdź do
SML4352
PVP-037
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
α-Ethyl-N-(5-imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-yl-2-methylphenyl)benzeneacetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H22N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
PVP-037 is a novel imidazopyrimidine (IMP) scaffold and a TLR7/8 agonist, demonstrating broad innate immune activation in primary human leukocytes at concentrations ≥1 µM, including NF-κB activation and Th1-polarizing cytokine production, notably TNF, IFN-γ and IL-1β comparable to R848 at concentrations ≥ 11 µM; it exhibits limited activity in THP-1 cells and murine/porcine primary leukocytes. In vivo, PVP-037, administered via intramuscular injection, enhances influenza and SARS-CoV-2 antigen-specific humoral responses in mice at 100 nmol doses and increases antibody titers co-administered with recombinant hemagglutinin (rHA) protein, compared to rHA alone or with alum, notably inducing a higher IgG response when formulated with rHA + PVP-037.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)