Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.84
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
Ro 04-5595 is a potent and selective allosteric antagonist for GluN2B (NR2B) containing NMDA receptors (Ki = 31 nM). Ro 04-5595 was predicted to bind to EVT-101 binding site, not the ifenprodil-binding site.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form oil | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color colorless to yellow | color white to beige |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?