Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 701,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.43
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
701,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description ≥98% | description phyproof® Reference Substance |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% | assay ≥95.0% (HPLC) |
| form powder | form - | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color white to off-white | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cafestol
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?