Przejdź do
SML4378
HSL119
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-((8-Amino-1,7-naphthyridin-5-yl)ethynyl)-N-(4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H27F3N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
544.57
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
HSL119 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of HUNK kinase (hormonally upregulated neu-associated kinase) that completely blocks phosphorylation of the Rubicon S92 in vitro. HSL119 decreases Rubicon S92 phosphorylation and potently inhibits survival of patient driven JIMT-1 cells (HER2+ breast cancer cells) (IC50 = 1.7µM in JIMT-1 cells). HSL119 exhibits substantial efficacy toward HER2+ breast cancer. Additionally, HSL119 inhibits ABL1, BRAF, FLT3, and RET kinases.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B - STOT RE 1 Dermal
Narządy docelowe
Liver,Bone marrow,Pancreas,Cardio-vascular system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)