Przejdź do
SML4411
N6F11
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(Chloromethyl)-6-(4-chlorophenyl)-1H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one, 2-(Chloromethyl)-6-(4-chlorophenyl)-3H,4H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one, 2-(Chloromethyl)-6-(4-chlorophenyl)-thieno[3,2-d]pyrimidin-4(1H)-one, 2-(Chloromethyl)-6-(4-chlorophenyl)thieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8Cl2N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.19
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
N6F11 is a ferroptosis inducer (0.5-10 µM for 24h) that causes cellular glutathione peroxidase 4 (GPX4) degradation (5 µM for 6-12h, 0.0625-5 µM for 12h) via ubiquitin-proteasome system (UPS) by inducing TRIM25-mediated ubiquitination. N6F11 causes ferroptotic cancer cell death that initiates HMGB1-dependent antitumor immunity mediated by CD8+ T-cells. When administered together with CD274 neutralizing antibody (clone 10F.9G2), N6F11 prolongs the average life expectancy of KPC mice, an orthotopic pancreatic ductal adenocarcinoma (PDA) model in vivo (10 mg N6F11/kg, 20 mg αCD274/kg via i.p.). Unlike RSL3, Fin56, and erastin, autophagy is dispensable of N6F11-induced ferroptosis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS436EMU081831MABC991
vibrant-m
SML4411
N6F11
description
≥98% (HPLC)
description
clone 6F11, from rat
description
targeting mouse Trim25
description
clone 10F.9G2, from rat
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
lyophilized powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)