Przejdź do
SML4413
Perfluorohexyloctane
≥98% (GC)
Synonim(y):
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorotetradecane, 1-(Perfluorohexyl)octane, F6H8, NOV03
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
337,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17F13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.26
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (GC)
Form:
oil
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
oil
color
colorless to faint yellow
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Perfluorohexyloctane (F6H8) is an ophthalmic medication approved to treat dry eye disease. It appears that perfluorohexyloctane ocular drops decrease corneal surface temperature, which leads to an activation of corneal cold thermoreceptors, followed by an increased reflex lacrimation and blinking.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)