Przejdź do
SML4416
Tildipirosin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
20-Deoxo-23-deoxy-5-O-[3,6-dideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-glucopyranosyl]-20,23-di-1-piperidinyltylonolide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H71N3O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
734.02
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Tildipirosin, a cell-permeable macrolide antibiotic, shows enhanced efficacy against key Gram-negative respiratory pathogens like Mannheimia haemolytica and Pasteurella multocida through improved outer membrane penetration. Selectively inhibits bacterial protein synthesis (IC50 ~0.23 µM) by binding the 23S rRNA of the 50S bacterial ribosomal subunit, blocking peptide chain prolongation and disrupting vital functions, yielding bacteriostatic or bactericidal effects with typical MIC90 values of 0.5-4 µg/ml. This mechanism enables effective treatment and metaphylaxis of Bovine (BRD) and Swine Respiratory Diseases (SRD), often as a single dose due to its long duration of action. Tildipirosin also displays immunomodulatory and anti-inflammatory actions by inhibiting pro-inflammatory cytokine secretion. Its significance is providing a targeted, long-acting therapeutic for critical veterinary respiratory infections.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)