Przejdź do
SML4419
ALKBH5 Inhibitor, Compound 20m
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
5-Hydroxy-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, ALKBH5i-Compound 20m, Compound 20m
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7F3N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.18
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Compound 20m potently inhibits RNA N⁶-methyladenosine (m⁶A) demethylase ALKBH5, with a fluorescence polarization assay IC₅₀ of 21 nM. Demonstrating high ALKBH5 selectivity, 20m shows minimal activity against FTO, ALKBH1, and ALKBH2 (IC₅₀ > 25 μM in DSF and FP assays). Cellular assays in HepG2 cells confirm 20m′s cell permeability and on-target demethylase activity, evidenced by ALKBH5 stabilization in cellular thermal shift assay and dose-dependent elevation of intracellular m⁶A levels. Molecular docking suggests inhibition occurs via 2-oxoglutarate binding pocket engagement, involving Mn(II) coordination, hydrogen bonds, and hydrophobic interactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE547SML4383HPA007196
vibrant-m
SML4383
ALKBH1-IN-16
description
≥97% (HPLC)
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
form
powder
form
-
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)