Przejdź do
SML4427
ERK-MYD88 PPI inhibitor EI-52
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[4-(Dimethyl-amino)phenyl]-N-(6-methoxy-3-pyridinyl)-1H-benzimidazole-6-carboxamide hydrate, EI-52
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H21N5O2 · xH2O
Masa cząsteczkowa:
387.43 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
gray to very dark black-purple
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
EI-52, a benzimidazole, is a potent and selective inhibitor of ERK-MYD88 interaction (IC50 = 3.1μM). EI-52 binds to the ERK D-recruitment site (DRS) without influence on ERK (ERK1 and ERK2) kinase activity and potently disrupts ERK-MYD88 interaction leading to immunogenic apoptosis specific to cancer cells. ERK-MYD88 PPI inhibitor EI-52 exhibits antitumor activity in mice models and in patient-derived tumor organoids. EI-52 induces an anti-tumor T cell response in mice in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB3500472SAB2104398SAB5700663
description
≥98% (HPLC)
description
clone 2E9C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
gray to very dark black-purple
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)